  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Neck Protectors
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Katalógus szám: (PRTWCS21NAR)
Gyártó:  Portwest Clothing
Leírás:   This fleece with anti-pill finish is essential to any cold store or winter kit. The soft fleece fabric protects the head and face in harsh weather con...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Portwest Clothing
Leírás:   This anti-static neck tube is flame resistant so can be worn when dealing with flame or heat. Made from Modaflame knit (60% Modacrylic, 39% cotton and...