  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Adapters, Screwthread tubes
12  results were found
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   Színtelen DURAN® boroszilikát üveg.
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   Made of DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Gyártó:  VACUUBRAND GMBH + CO
Leírás:   Adapters for VACUU.LAN® local area vacuum network components.
Gyártó:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Leírás:   Borosilicate glass 3.3.
Katalógus szám: (WITG0.182.315)
Gyártó:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Leírás:   DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   Made of DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
1 - 8  of 12
  1  2  Következő