  • Kritériumok
    • Raktáron (2)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Üvegbotok
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Pure Al2O3 Aluminium oxide, AL23.
Katalógus szám: (BRND90470)
Gyártó:  Brand
Leírás:   Rod for sample dippers, Extension rod, 600 mm
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  SCHOTT ROHRGLAS
Leírás:   Made of AR®-Glas .
Katalógus szám: (KART2652)
Gyártó:  KARTELL
Leírás:   High impact PS, white.
UOM:  1 * 500 DB
Gyártó:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Leírás:   AR®-Soda-lime glass.
Katalógus szám: (KAVA271070000)
Gyártó:  Kavalier
Leírás:   Borosilicate glass 3.3.
UOM:  1 * 15,6 kg
Katalógus szám: (HECH40321010)
Gyártó:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Leírás:   Rod, eye ointment rod, Üveg, Külső átmérő: 3-4 mm, Hossz: 100 mm
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  FISCHER LABORTECHNIK GMBH
Leírás:   DURAN®, borosiicate glass.
1 - 8  of 8