  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Laboratory/General Purpose Freezers
31  results were found
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"31"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  LIEBHERR
Leírás:   A mélyhűtők statikus hűtéssel rendelkeznek, általános célokra ajánlottak.
Gyártó:  LIEBHERR
Leírás:   Kereskedelmi forgalomban kapható mélyhűtők a jéglerakódás csökkentésére StopFrost technológiával
Katalógus szám: (LBCP7949030)
Gyártó:  LABCONCO
Leírás:   FreeZone® benchtop shell freezers provide a compact system for prefreezing samples for lyophilization.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  LIEBHERR
Leírás:   These are general purpose freezers with static cooling - ideal for the storage of non critical products. Spacious, energy-saving, these upright freeze...
Gyártó:  LIEBHERR
Leírás:   NoFrost freestanding freezers constructed of stainless steel. It features forced air cooling that maintains an even refrigeration temperature througho...
Katalógus szám: (LIEBBGPV8470)
Gyártó:  LIEBHERR
Leírás:   The Euronorm bakery forced-air freezers are designed for high-quality storage of bakery products like dough preforms by which the forced-air system ke...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (LIEBUIG1313)
Gyártó:  LIEBHERR
Leírás:   Freezer suitable for installation under worktop.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  LIEBHERR
Leírás:   −20 °C cabinets
1 - 8  of 31
  1  2  3  4  Következő