  • Kritériumok
    • Raktáron (9)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ultra Low Temperature Freezers
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Könnyen kezelhető ultramélyhűtő, amely kifejezetten a minták védelmére lett tervezve. Minden álló kivitelű ultramélyhűtő rendelkezik egy kényelmes, sz...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Könnyen kezelhető ultramélyhűtő, amely kifejezetten a minták védelmére lett tervezve.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Könnyen kezelhető ultramélyhűtő, amely kifejezetten a minták védelmére lett tervezve.
Gyártó:  Binder
Leírás:   Az UF V sorozatú ULTRA.GUARD™ ultramélyhűtőkben hosszú ideig biztonságosan -86 °C-on tárolhatók a minták. Főbb alkalmazási területek: biotechnológia, ...
Gyártó:  THERMO BRAND
Leírás:   These freezers ensure ultimate protection and optimum capacity of most critical samples by having thermal performance, safety and security. Designed w...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  HERAEUS
Leírás:   Peek Line series freezers (HFU-T upright freezers) with vacuum panel insulation, offering increased storage capacity with the same footprint and outst...
Gyártó:  HERAEUS
Leírás:   These ultra-low temperature chest freezers are constructed with stainless steel interior and cold-rolled steel exterior with a powder coat paint finis...
Gyártó:  HERAEUS
Leírás:   Thermo Scientific™ HERAfreeze™ HLE Series ultra-low freezers feature four upright models, maximizing storage capacity from 30 000 up to 60 000 2ml via...
1 - 8  of 13
  1  2  Következő