  • Kritériumok
    • Raktáron (3)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Szűrőállványok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/00/18989500.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"19"
Rendezés:
Katalógus szám: (VAC-03)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   The E-Z 96® vacuum manifold is designed for DNA/RNA sample preparation with E-Z 96® DNA/RNA plates.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   HyperSep™, Positive pressure manifold, with 13 mm collection rack
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   A HyperSep™ SPE kolonnákhoz alkalmas vákuumelosztók lehetővé teszik a minták egyszerű feldolgozását
Gyártó:  Pall Laboratory
Leírás:   A multiwell (többlyukú) plate-ekhez használható vákuumelosztó eloxált alumíniumból készül, amelyet AcroPrep™, AcroPrep Advance és AcroWell™ multiwell ...
Katalógus szám: (516-1038)
Gyártó:  Pall Laboratory
Leírás:   A modulrendszerű mikrobiológiai szűrőállvány a tisztaság feláldozása nélkül lehetővé teszi a vizsgálat optimálását.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Avantor Performance Materials
Leírás:   The BAKERBOND Speedisk® expanded extraction station can be used in reservoir, inverted, or remote sample feed modes. It includes a six-port vacuum man...
Katalógus szám: (513-3451)
Gyártó:  Nalgene
Leírás:   Manifold, filter funnel, Nalgene®, Három férőhelyes, rozsdamentes acél, PTFE csappal
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  MACHEREY-NAGEL
Leírás:   Vacuum manifold for CHROMABOND® MULTI 96 monoblocks, with reservoir tank, vacuum gauge, and control valve
UOM:  1 * 1 KIT
1 - 8  of 19
  1  2  3  Következő