  • Kritériumok
    • Raktáron (26)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Kármentesítő felszerelések
166  results were found
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/26/18989826.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"166"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (332377C)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A granulátumot a kiömlött folyadékra szórva egyszerűen használható, és saját tömegének akár 80 százalékát is képes felszívni.
UOM:  1 * 2,5 kg
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Az utántöltőkkel ötféle SPILL-X® mentesítő készlet kialakítására vagy kiegészítésére van lehetőség.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   VWR absorbents and spill-containment products help keep your employees and work environment safe from unexpected spills, leaks, drips or other acciden...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Az Algosol különleges, tengeri algából készülő természetes készítmény, amely alkalmas savak, például sósav, kénsav, salétromsav és hidrogén-fluorid se...
UOM:  1 * 10 kg
Katalógus szám: (129-0199)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Set for absorption of organics, aqueous solutions, alkalis and acids. It contains:
UOM:  1 * 1 SET
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Laboratóriumi körülmények között előforduló, kisebb vegyszer kiömlések gazdaságos kezelésére szolgáló felitató készlet, mely gyors hozzáférést biztosí...
Katalógus szám: (121-1050)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Kármentesítő készlet, kiömlött veszélyes folyadékokhoz.
UOM:  1 * 1 KIT
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   VWR absorbents and spill-containment products help keep your employees and work environment safe from unexpected spills, leaks, drips or other acciden...
1 - 8  of 166
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő