  • Kritériumok
    • Raktáron (9)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Oldott oxigén elektródok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/47/18989347.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"35"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Electrode, Dissolved Oxygen, VWR®, 4 méter kábellel
Katalógus szám: (664-0042)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Electrode, Dissolved Oxygen, VWR® pHenomenal®, pHenomenal® OXY11-3 galvanikus oldott oxigén cella, Nyolc pólusú csatlakozó, 3 méter kábellel
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Elektróda, oldott oxigén, optikai, VWR® pHenomenal®, Optikai oxigén érzékelő, beépített hőmérséklet szenzorral, OPOX 11-3, Átmérő × hossz: 24×190 mm, 8-pólusú, 3 m hosszú kábel
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  WTW
Leírás:   Optikai oldott oxigén érzékelők terepi és laboratóriumi alkalmazásokhoz.
Gyártó:  WTW
Leírás:   Galvanic dissolved oxygen sensors for universal (CellOx®) or field use (DurOx®).
Katalógus szám: (664-0510)
Gyártó:  WTW
Leírás:   Keverővel felszerelt oldott oxigén cella, egyidejű keveréshez és méréshez.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  HORIBA
Leírás:   Electrode, Dissolved Oxygen
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Mettler - Toledo
Leírás:   Electrode, Dissolved Oxygen, LE621, galvanic, with NTC30 KΩ, 0 - 200%, 0 - 20 mg/l, 0...+50 °C, Átmérő × hossz: 12×120 mm, BNC, 1 m cable
1 - 8  of 35
  1  2  3  4  5  Következő 