  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Barium tetracyanoplatinate(II) tetrahydrate
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   BARIUM TETRACYANOPLATINATE(II) TETRA 1 * 5 g
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   BARIUM TETRACYANOPLATINATE(II) TETRA 1 * 1 g
UOM:  1 * 1 g