  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Barium iodate monohydrate
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (39129.09)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Barium iodate monohydrate
UOM:  1 * 10 g