  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Barium 2-methoxyethoxide
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Barium-2-methoxyethoxide 10% (w/v) in 2-methoxyethanol , 99.5% (metals basis)
UOM:  1 * 25 ml