  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Astemizole
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Katalógus szám: (J60339.MF)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Astemizole ≥99%
UOM:  1 * 50 mg