  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Aqueous dispersant for multi-walled carbon nanotubes
UOM:  1 * 10 ml