  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Apramycin sulphate
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (A7682.0005)
Gyártó:  PanReac AppliChem
Leírás:   Apramycin is a aminocyclitol antibiotic and component of the nebramycin complex of Streptomyces tenebrarius. It is similar to the aminoglycosid...
UOM:  1 * 5 g
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Apramycin sulphate ≥96%
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Apramycin sulfate binds to the deep groove of RNA and effectively inhibits ribosomal translocation prohibiting protein synthesis.