  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Antimony(V) fluoride compound with graphite
1  results were found
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Antimony(V) fluoride compound with graphite 1:1
UOM:  1 * 25 g