  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ammonium cobalt(II) phosphate monohydrate
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Ammonium cobalt(II) phosphate monohydrate ≥98%
UOM:  1 * 50 g