  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ammonium bis(oxalato)palladium(II) dihydrate
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Ammonium bis(oxalato)palladium(II) dihydrate ≥99.99% (metals basis), Premion®
UOM:  1 * 1 g