  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ammonium aquopentachlororuthenate(III)
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Katalógus szám: (14251.03)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Ammonium aquopentachlororuthenate(III)
UOM:  1 * 1 g