  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Amberlite® IRC-76
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Amberlite® IRC-76 ion exchange resin
Katalógus szám: (ICNA0215033680)
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   Soluble in water.
UOM:  1 * 100 g