  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Amberlite® IR-120 (H)
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (L14285.30)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Amberlite® IR-120 (H) ion exchange resin
UOM:  1 * 250 g
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Amberlite® IR-120 (H) ion-exchange resin