  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Gázszivárgás érzékelő rendszerek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/19/21655219.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
Rendezés:
Katalógus szám: (HYPE66002-001)
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   This handheld instrument can detect minute leaks of laboratory gases.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (PERCN9306074)
Gyártó:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Leírás:   The MiniTemp MT4 is capable of displaying thermal measurement readings using easy point and shot infrared technology in a pocket size configuration.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (PERCN9306089)
Gyártó:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Leírás:   Designed for use with gas chromatography (GC) systems, it detects minute leaks of any gas with a thermal conductivity different from air.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Testo
Leírás:   Escaping CO gases pose a risk of poisoning, the 315-3 constantly checks the level of CO and CO₂ in ambient air.
Katalógus szám: (151-0187)
Gyártó:  DRAEGER
Leírás:   This air flow indicator for special applications can be used in all operations relating to draught detection.
UOM:  1 * 1 KIT
Katalógus szám: (TEST0563.3165)
Gyártó:  Testo
Leírás:   Constantly checks the level of ammonia for common refrigerants: When leaks are detected, the display changes from green to red.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (TEST0560.5350)
Gyártó:  Testo
Leírás:   This carbon dioxide meter comes with a permanent sensor to specifically measure and optimise the ambient air.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (TEST0632.3511)
Gyártó:  Testo
Leírás:   This gas analyser is designed to control emission measurements of different measuring and analysis applications, also suited for complex data compilat...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 11
  1  2  Következő