Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Gázszivárgás érzékelő rendszerek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/20/21655220.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Rendezés:
Katalógus szám: (HYPE66002-001)
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   This handheld instrument can detect minute leaks of laboratory gases.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (PERCN9306089)
Gyártó:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Leírás:   Designed for use with gas chromatography (GC) systems, it detects minute leaks of any gas with a thermal conductivity different from air.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (PERCN9306074)
Gyártó:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Leírás:   The MiniTemp MT4 is capable of displaying thermal measurement readings using easy point and shot infrared technology in a pocket size configuration.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (TEST0632.3162)
Gyártó:  Testo
Leírás:   Gas detection, Optical and audible alarm, 6 hours (rechargeable), NiMH, 20 - 80, -5...+50
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Testo
Leírás:   Escaping CO gases pose a risk of poisoning, the 315-3 constantly checks the level of CO and CO₂ in ambient air.
Katalógus szám: (TEST0632.3511)
Gyártó:  Testo
Leírás:   This gas analyser is designed to control emission measurements of different measuring and analysis applications, also suited for complex data compilat...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (TEST0563.3165)
Gyártó:  Testo
Leírás:   Constantly checks the level of ammonia for common refrigerants: When leaks are detected, the display changes from green to red.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (151-0208)
Gyártó:  DRAEGER
Leírás:   A small heating element in the device head heats an alcohol mixture with a high molecular weight and density similar to air.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 10
  1  2  Következő