  • Kritériumok
    • Raktáron (20)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Kiegészítők és tartozékok sejttenyésztéshez
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/18/18989918.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"106"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (M250-1ML)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Protease inhibitor cocktail, mammalian, 100X
UOM:  1 * 1 ml
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Yeast extract is the water soluble portion of autolysed yeast containing a source of Vitamin B complex.
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Contains a mixture of protease inhibitors: AEBSF, Aprotinin, E-64, Bestatin and Leupeptin. Each vial can be reconstituted in 1 ml deionised water to f...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Trypsin, 2.500 U/mg, kristályos, proteomics grade
UOM:  1 * 1 g
Katalógus szám: (M307-1ML)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Protease inhibitor cocktail, plant
UOM:  1 * 1 ml
Katalógus szám: (M306-5ML)
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Contains a mix of protease inhibitors: AEBSF, E-64, Bestatin, EDTA and Pepstatin. Each vial contains sufficient material to provide 5 ml of a 20X solu...
UOM:  1 * 5 ml
Gyártó:  Corning Life Science
Leírás:   Corning® Matrigel® Matrix, phenol red-free is recommended for assays which require colour detection (i.e. fluorescence). Corning® Matrigel® Basement M...
Gyártó:  Corning Life Science
Leírás:   A Corning® Matrigel® bazális membrán mátrix az extracelluláris mátrix fehérjékben gazdag Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) egér szarkómából kivont, szolubil...
1 - 8  of 106
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  Következő 