Folytatni kívánja a munkamenetet?
Kilépés 
A munkamenet lejárt
A munkamenet lejárt. Biztonsági okokból kijelentkeztettük.
Szeretne újra bejelentkezni?

Anti-REG1A Rabbit Polyclonal Antibody

Gyártó: Bioworld Technology
Recombinant full length Human REG1A.

REG1A pAb detects endogenous levels of REG1A protein.

Type: Primary
Antigen: REG1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human




Kérjük jelentkezzen be a saját árak és készletadatok megtekintéséhez!
  Remember me on this device
 

RENDELÉS

Többet mutat / Kevesebbet mutat
Méret M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
100 µg 100 µG BWRLBS7749
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása

SPECIFIKÁCIÓK

Antigen symbol REG1A
Antigen name Regenerating islet-derived 1 alpha
Reactivity Human
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Adja meg a részleteket

Válassza ki a cikket, amihez tanúsítványt keres.

Kérjük, adja meg a sarzs számot! A mező kitöltése kötelező, ismeretlen szám esetén használjon x-et.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Vagy
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség