  • Kritériumok
    • Raktáron (38)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Számlálókamrák
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"55"
Rendezés:
Gyártó:  NANOENTEK
Leírás:   Quartz grade optical plastic counting chambers applicable in blood analysis (hematology).
Gyártó:  MARIENFELD
Leírás:   Glass counting chambers for investigations of cell suspensions equipped with two sets of grids, engraved into two ground and polished surfaces on the ...
Gyártó:  MARIENFELD
Leírás:   These counting chambers with V-slash facilitates the feeding of the capillary gap between chamber bottom and haemacytometer cover glass with reduced r...
Katalógus szám: (630-1508)
Gyártó:  MARIENFELD
Leírás:   This counting chamber is designed for applications with solid media.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  MARIENFELD
Leírás:   Counting chambers specially designed for in vitro diagnostic.
Gyártó:  MARIENFELD
Leírás:   These counting chambers are suitable for counting leucocytes and erythrocytes.
Gyártó:  MARIENFELD
Leírás:   These counting chambers are designed for counting leucocytes and erythrocytes.
Gyártó:  MARIENFELD
Leírás:   This cell counter is suitable for liquid media.
1 - 8  of 55
  1  2  3  4  5  6  7  Következő