  • Kritériumok
    • Raktáron (6)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Edényfogó
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/45/21655045.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Rendezés:
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   The cold and heat resistant HotGrip protectors are made of silicone rubber. They protect fingers and hands from burns and freezing when working with a...
Katalógus szám: (112-1981)
Gyártó:  Saint-Gobain
Leírás:   A szilikongumiból készülő hőálló kézvédő forró laboreszközökkel végzett munka közben védi a kezet.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (AZLOPGR406)
Gyártó:  SCILABWARE
Leírás:   Hand protector made of silicone rubber.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (KART3915)
Gyártó:  KARTELL
Leírás:   These hand protectors made of silicone rubber provide protection against hot containers up to +260 °C and cold containers down to –57 °C. Internal rel...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (112-1982)
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   This protector is made of durable silicone rubber which remains flexible from –57 °C to 260 °C.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 5  of 5