  • Kritériumok
    • Raktáron (34)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Pipetta állványok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/20/18709620.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"60"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Pipettaállványok, átlátszó akril.
Katalógus szám: (612-5763)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   This carousel pipette stand made from ABS can hold up to eight single channel, four multi-channel, or a combination of both pipettes.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   White pipette stands for single and multi-channel pipettes.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   This universal wall mount made from robust ABS holds two single channel, or two multi-channel pipettes, or a combination of both.
Katalógus szám: (613-5747)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   This power carousel is a comfortable charging solution for up to five electronic pipettes.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (211-0232)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Pipettaállványok, akril
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (612-3848)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Szerológiai pipettákhoz ideális.
UOM:  1 * 3 DB
Katalógus szám: (613-0465)
Gyártó:  Brand
Leírás:   Rotary pipette stand made of PP.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 60
  1  2  3  4  5  6  7  8  Következő 