  • Kritériumok
    • Raktáron (5)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Nedvesség meghatározók
26  results were found
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"26"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Robusztus, kompakt felépítésű műszerek, nyersanyagok és késztermékek nedvesség tartalmának gyors meghatározására szolgálnak, Jól használhatók élelmisz...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Moisture analysers with large colour touchscreen display give a user-friendly access to advanced applications and internal databases. The user has an ...
Katalógus szám: (620-1956)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   The RM 10 allows detection of moisture behind ceramic tiles and/or various wall or floor coverings, in wood down to a depth of 3 cm and in concrete or...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Measuring device for the fast evaluation of material moisture in firewood, timber, flake board, inlay, plaster, cement and lots more. A suitable chara...
Gyártó:  Sartorius
Leírás:   The MA100 is an accurate and configurable model with a user friendly keyboard and software prompts to easily access all the modes of operation and dat...
Katalógus szám: (611-2888)
Gyártó:  Sartorius
Leírás:   Compact moisture analyser giving fast repeatable results with an improved user interface.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (611-1842)
Gyártó:  Sartorius
Leírás:   This moisture analyser is designed for measuring moisture content ranging from approximately 8 to 100% in a fraction of the time it takes for other th...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (611-2887)
Gyártó:  Sartorius
Leírás:   Easy to use, efficient, compact moisture analysers to give fast repeatable results with an improved user interface.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 26
  1  2  3  4  Következő