  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "2-chloro-3-pyridinyl-4-morpholinyl-methanone"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   4-(2-CHLORONICOTINOYL)MORPHOLINE, 97% 1 * 1 g