  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
4-Pyrimidinemethanol
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (H31754.MD)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   4-Pyrimidinemethanol ≥98%
UOM:  1 * 250 mg