  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "2-6-dichloro-3-fluoro-5-trifluoromethyl-pyridine"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   2,6-DICHLORO-3-FLUORO-5-(TRIFLUOROMETHYL 1 * 1 g