  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Dimethyl perfluoro-1,10-decanedicarboxylate
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   DIMETHYL PERFLUORO-1,10-DECANEDICARB 1 * 5 g
UOM:  1 * 5 g