  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "3-trifluoromethyl-piperidine"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   3-(TRIFLUOROMETHYL)PIPERIDINE, 97% 1 * 250 mg
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   (±)-3-(TRIFLUOROMETHYL)PIPERIDINE 1 * 5 g