  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
N,N-Diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   N,N-Diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide ≥95%
UOM:  1 * 25 g