  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "4-n-butoxy-benzenesulfonyl-chloride"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   4-N-BUTOXYBENZENESULFONYL CHLORIDE, 97% 1 * 250 mg