  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Hűtőállványok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/74/18945074.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Rendezés:
Gyártó:  BIOCISION, LLC
Leírás:   Egyenletes mintahőmérséklet –150 és +100 °C között
UOM:  1 * 1 DB
Megszűnt
Katalógus szám: (HEATHS28230B)
Gyártó:  HEATHROW
Leírás:   Made from molded polystyrene.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Corning Life Science
Leírás:   These thermoconductive modules provide reproducible and standardised temperature control to biological samples while on the bench. Place CoolRack® or ...
Gyártó:  Corning Life Science
Leírás:   ThermalTray thermo-conductive platforms support CoolRack and CoolSink sample modules in liquid temperature sources - such as melting ice, water baths ...
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   High impact PS
Katalógus szám: (BELAF189050050)
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   PP
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  GLW
Leírás:   These cooling racks are made of polypropylene for test tubes that require continued cooling.
Gyártó:  DELTALAB
Leírás:   Styrofoam, white
1 - 8  of 10
  1  2  Következő