  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Multiparaméteres elektródok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/74/18989574.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  WTW
Leírás:   Vékony, kézbe illő érzékelő a vezetőképesség, az oldott oxigén tartalom és a hőmérséklet egyidejű mérésére szolgál. Az összes laboratóriumi és te...
Gyártó:  Hach
Leírás:   Multisensor for pH, ORP, conductivity and temperature. For use with sensION+ MM150 multi-parameter meter.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (EUTEECCOMBI03M)
Gyártó:  EUTECH
Leírás:   Combined pH electrode and 2-pin stainless steel conductivity electrode with 15 cm ABS guard. For use with CyberScan PC 10.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (665-0088)
Gyártó:  YSI (ENVIRONMENTAL PRODUCTS
Leírás:   Electrode, Multi-Parameter
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (HACHLZW5059970002)
Gyártó:  Hach
Leírás:   sensION+ 5059 is a combination multi-parameter electrode for determination of pH, conductivity and temperature. It has a plastic body, non-refillable ...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Hach
Leírás:   sensION+ 5045 is a combination multi-parameter electrode for determination of pH, ORP and temperature. Dedicated for use with Hach sensION+ MM110 port...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  EUTECH
Leírás:   Replacement sensor for Eutech™ Elite multi-parameter tester PCTS
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (JENW430231)
Gyártó:  Cole-Parmer
Leírás:   Electrode, Multi-Parameter
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 8