  • Kritériumok
    • Raktáron (12)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Rotorok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/66/18374066.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"52"
Rendezés:
Katalógus szám: (521-1652)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Rotor, VWR®, Rotor 4 db (8×0,2 ml-es cső) PCR strip-hez, Mert: MicroStar 12
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Rotor, T15A63 típusú autoklávozható szögrotor, biofedéllel, 32×0,2 ml-es csövekhez vagy 4×8-as strip-hez, 21500×g, Mert: CT15E / CT15
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Rotor, T5SS3 típusú rotor 2 mikroplate-hez, 3120×g, Mert: CT6E / CT6EL
Gyártó:  HERAEUS
Leírás:   Adapter, Heraeus®, Adapter, 1×50 ml disposable conical tube, for HIGHConic rotor
Gyártó:  HERAEUS
Leírás:   Rotor, Adapter 50 ml-es kúpos fészkekhez, 8×15 ml-es kúpos csőhöz (Ø × hossz: 17×123 mm), Mert: Heraeus® Megafuge® 8
Gyártó:  EPPENDORF
Leírás:   Please note: A software update will be required for older models of centrifuges when using these rotors. For more information, please contact your loc...
Gyártó:  HERAEUS
Leírás:   Rotor, Heraeus® Labofuge®, Lengőrotor, max. 4×180 ml-es csőhöz, kosarak nélkül, Mert: Labofuge® 400/400 R
Gyártó:  HERAEUS
Leírás:   Rotor, Adapter, 3×13,5/10 ml urine collection tube (Ø×L: 16×82 mm), for use with rotor O-G26/ 1, Mert: Heraeus® CL10 Centrifuge Series
1 - 8  of 52
  1  2  3  4  5  6  7  Következő