Szeretne újra bejelentkezni?
Accessories for drum racks
Gyártó: CEMO GMBH
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Leírás Szél. × mélys. × mag. Tömeg M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Steel grating for drum racks, as 3rd (for type 360) or 4th storage level (for type 540), 1300×620×30 mm, 210 mm storage height from ground - 18 1 CEMG6817
Sump pallet, PE, 40 l, without grating 1300×620×80 5 1 CEMG7871
Drum supports, 3 pieces per storage level, for drum racks type 360/540 - 1 1 CEMG7800
Drum supports for drum racks for type 360/540, 3 pieces for one storage level for optimum emptying of the 60 l drums - 1 3 CEMG8254
Rotating roller support for drum racks type 400/800 (for 200 l barrel (pair), heights of storage levels 660 mm from ground - 6 1 CEMG7669
Can holder, galvanised, for drum racks type 120/360/540, with surface 230×110 mm - 2 1 CEMG5917
Can holder, galvanised, for drum racks type 400/800, with bearing surface 185×110 mm - 2 1 CEMG7727
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség