Szeretne újra bejelentkezni?
Accessories for pallets and sumps
Gyártó: CEMO GMBH
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Leírás Szél. × mélys. × mag. Tömeg M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Access ramp, for drum depot PE 250-2-GH, load capacity 500 kg 2500×750×450 54 1 CEMG10518
Access ramp for drum depot PE-250-4-GH, load capacity 500 kg 1750×750×300 27 1 CEMG10519
Barrel support type FB1 for GRP and steel sump pallets, capacity: 1 x 60 l or 1 x 200 l 600×600×350 15 1 CEMG7586
Barrel support type FB2 for GRP and steel sump pallets, capacity 2 x 60 l or 2 x 200 l 1130×600×350 21 1 CEMG7587
Barrel support type FB3 for GRP and steel sump pallets, capacity: 3 x 60 l 1200×600×400 17 1 CEMG7835
Barrel support stackable for GRP and steel sump pallets, capacity: 1 x 60 l 630×450×530 10 1 CEMG7741
Grating for GRP sump pallets, galvanised steel, for 1×65 l barrel 800×400×30 6 1 CEMG7641
Perforated plate for PE sump pallet for type 230/2 1215×815×45 8 1 CEMG10286
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség