Szeretne újra bejelentkezni?
GC column-mass spectrometer connector, EZ No-Vent®
Gyártó: Restek
A critical orifice in the EZ No-Vent® connector minimizes the amount of oxygen allowed into the MS source, eliminating the need for purge gas required. This enables to skip the lengthy vent and pump-down cycle.
  • Changes GC-MS columns in minutes without venting
  • Easy to install and maintain
  • No special tools or plumbing required
  • Gold-plated body for inertness
  • High-temperature polyimide ferrules eliminate leaks at the problematic transfer line fitting
Szállítási információk: Kit includes EZ No-Vent connector, two 0,4 mm ID adaptor ferrules for capillary column, two 0,4 mm ID ferrules for transfer line, 100 µm deactivated transfer line (91,44 cm), column plug, column nut.
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
EZ No-Vent® connector kit for Bruker/Varian Saturn 2000 Series MSs 1 REST22423
Replacement parts
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Replacement ferrule, 0,4 mm polyimide, for connecting capillary column to connector 1 REST21015 Blocked
Replacement ferrule, 0,4 mm polyimide, for connecting transfer line to connector 1 REST21043 Blocked
Replacement ferrule, 0,5 mm polyimide, for connecting capillary column to connector 1 REST21016 Blocked
Replacement deactivated transfer line, 100 μm 1 REST21018 Blocked
Blocked A termék nem elérhető a webáruházban. További információért lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal emailben, telefonon vagy a chat funkció használatával!
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség