  • Kritériumok
    • Raktáron (189)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "ph-elektrodok"
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/40/18990040.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"167"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   BNC csatlakozóval és kábellel
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Különböző feladatokhoz és műszerekhez alkalmas laboratóriumi és terepi elektródok.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Egy méteres fix kábellel
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   1 méteres fix kábellel vagy S7 csatlakozóval
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A kombinált elektródok gyors, pontos és stabil pH-mérésre alkalmasak, ideálisan használhatók minőségellenőrzésre és kutatási, fejlesztési területeken.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Electrode, pH, VWR®, RD 113 (Redox), Műanyag, Elektrolit: Géltöltésű, Átmérő × hossz: 12×120 mm, BNC, 1 m kábel
Katalógus szám: (662-1165)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   BNC csatlakozóval és kábellel
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Electrode, pH, VWR®, Referencia elektród, fél cellás, kettős diafragma, 1 m kábel, Üveg, Elektrolit: 3,5 mol/l KCl, Átmérő × hossz: 12×150 mm, Pin, 3 mm, Dla: Víz, krémek, italok, TRIS puffer
1 - 8  of 167
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő