  • Kritériumok
    • Raktáron (1)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ionszelektív (ISE) elektródok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/14/20236914.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"53"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  WTW
Leírás:   A könnyen használható, robosztus, csúcsminőségű ionszelektiv elektródok (ISE) ideálisak helyszíni mérésekhez.
Gyártó:  Thermo Orion
Leírás:   The high performance ammonia ion selective electrode (ISE) allows fast, simple, economical, and accurate measurements of dissolved ammonia in aqueous ...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Thermo Orion
Leírás:   These fluoride electrodes are designed for measuring free fluoride ions in aqueous solutions quickly, simply, accurately and economically.
Katalógus szám: (SCOI285216295)
Gyártó:  SI Analytics
Leírás:   Ion selective indicator electrode for fluoride. With plug head and Ag/AgCl reference.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  SI Analytics
Leírás:   Electrode, ISE, Ca 1100 PLH, Paraméterek (ISE): Calcium, pH: 2,5 - 11, 0...+40 °C, Plug head
Gyártó:  Thermo Orion
Leírás:   These electrodes are designed for measuring cupric ions in aqueous solutions quickly, simply, accurately and economically.
Gyártó:  Thermo Orion
Leírás:   These electrodes are designed for measuring bromide ions in aqueous solutions quickly, simply and economically.
Gyártó:  Thermo Orion
Leírás:   These electrodes are designed for measuring lead ions in aqueous solutions quickly, simply, accurately and economically.
1 - 8  of 53
  1  2  3  4  5  6  7  Következő 