Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Elektródok
340  results were found
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/51/18989351.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"340"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   BNC csatlakozóval és kábellel
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Különböző feladatokhoz és műszerekhez alkalmas laboratóriumi és terepi elektródok.
Katalógus szám: (664-0042)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Electrode, Dissolved Oxygen, VWR® pHenomenal®, pHenomenal® OXY11-3 galvanikus oldott oxigén cella, Nyolc pólusú csatlakozó, 3 méter kábellel
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (663-0147)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Electrode, Conductivity, VWR® pHenomenal®, pHenomenal® CO11, 10 µS/cm - 20 mS/cm, 0...+80 °C, Műanyag, Átmérő × hossz: 15,3×120 mm, 0,84 cm-1, 8 pólusú csatlakozó, 1,5 m kábel
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (662-1381)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   This flat surface electrode is a combination pH/reference electrode with double reference junction design. It includes both a pH and reference half ce...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Electrode, pH, VWR®, RD 223 (Redox), Üveg, Elektrolit: Géltöltésű, Átmérő × hossz: 12×120 mm, BNC, 1 m kábel
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   1 méteres fix kábellel vagy S7 csatlakozóval
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A kombinált elektródok gyors, pontos és stabil pH-mérésre alkalmasak, ideálisan használhatók minőségellenőrzésre és kutatási, fejlesztési területeken.
1 - 8  of 340
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő