  • Kritériumok
    • Raktáron (24)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
immunologiai-mikroplate-ek-es-strip-ek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/85/18709585.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"51"
Rendezés:
Gyártó:  NUNC
Leírás:   Polisztirol, nem steril, fedél nélkül. Különböző kémiai kialakítású felülettel kaphatók: amin felület peptidek és fehérjék gyors megkötéséhez; strepta...
Gyártó:  NUNC
Leírás:   Polisztirol. A Nunc-Immuno™ modulokat az ELISA technikához fejlesztették ki, amelynél a különböző igények miatt eltérő 96 mintahelyes standard plate ...
Gyártó:  NUNC
Leírás:   A mintahelyek közötti keresztszennyeződés csökkentése és a nagyfokú fényvisszaverődés érdekében erősen pigmentált Microlite™ és fehér színű univerzáli...
Gyártó:  NUNC
Leírás:   A kifejezetten immunteszt alkalmazásokhoz kialakított termékekben két féle felület található, az egyik az Immulon®, univerzáliskötő (UB), a másik a fo...
Gyártó:  NUNC
Leírás:   Polisztirol. A Nunc-Immuno™ LockWell™ modulok egyaránt alkalmasak nagy mintaszámú méréssorozatokhoz és egyedi tesztekhez. MaxiSorp™, PolySorp™, MediSo...
Gyártó:  NUNC
Leírás:   Polisztirol, MaxiSorp™ vagy PolySorp™ felületkezeléssel. Fluoreszcenciás és lumineszcenciás immunvizsgálatokhoz és megkötődési vizsgálatokhoz ajánlott...
Katalógus szám: (735-0153)
Gyártó:  NUNC
Leírás:   Polisztirol. Segítségükkel kovalens módon köthetők vegyületek műanyag felülethez. A hagyományos felületeken nehezen adszorbeálódó molekulákhoz használ...
UOM:  1 * 30 DB
Gyártó:  NUNC
Leírás:   Polisztirol, fedéllel, nem steril. Az alacsony formának és a 10 µl mintahely térfogatnak köszönhetően ezek a platek ideálisak szerológiai alkalmazások...
1 - 8  of 51
  1  2  3  4  5  6  7  Következő