  • Kritériumok
    • Raktáron (122)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
HTS mikroplate-ek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/09/20236909.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"84"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Bevonat nélküli PP, nem steril, kromatográfia tesztelt és tanúsított. Ultra alacsony viszkozítású, magas tisztaságú gyantával készül, továbbá teljes k...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Bevonat nélküli PP, nem steril, kromatográfia tesztelt és tanúsított. Ultra alacsony viszkozítású, magas tisztaságú gyantával készül, továbbá teljes k...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   96-well PP collection plates with 2,0 ml well volume for lysis, sample cultivation, and flow-through collection. This square well plate allows for lar...
Katalógus szám: (738-0159)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A lapos aljú, 96 lyukú mikroplate kompatibilis az E-Z 96® mágneses elválasztó készülékkel, használható továbbá feldolgozó plate-ként a DNS és RNS prep...
UOM:  1 * 25 DB
Gyártó:  NUNC
Leírás:   Polisztirol, átlátszó, fedél nélküli platek. A platek kifejezetten szilárd fázisú kvantitatív és kvalitatív immuntesztekhez (például ELISA) és kötődés...
Gyártó:  NUNC
Leírás:   Polisztirol, nem kezelt, pinch bar kialakítású platek. A 96 MicroWell™ plate fluoreszcenciás és lumineszcenciás vizsgálatokhoz kiválóan alkalmazható. ...
Gyártó:  NUNC
Leírás:   Kezeletlen polisztirol platek, áttetsző. Számos területen használatosak, beleértve az antibiotikus szűrést, szerológiai vizsgálatokat, vegyületek táro...
Gyártó:  CHROMACOL
Leírás:   PP, non coated, non sterile, chromatography tested. Manufactured from ultra low bleed high purity basis resin and fully lot tested by GC/MS for organi...
1 - 8  of 84
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Következő