  • Kritériumok
    • Raktáron (76)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Reagens tárolók
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/15/18989715.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"26"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Többcsatornás pipettákhoz készülnek, az egyszerhasználatos vályuk minden típusú, max. 12 csatornás pipettához alkalmasak.
Gyártó:  BIOTIX INC.
Leírás:   Sokféle laboratóriumi feladathoz használható, biológiailag lebomló, nagy kémiai ellenállóképességű folyadék tároló vályúk.
Katalógus szám: (BHIT783500)
Gyártó:  SARTORIUS
Leírás:   PP, white. This durable reagent vessel is chemically resistant to all common reagents. It is especially useful with all multi channel pipettes.
UOM:  1 * 16 DB
Gyártó:  Brand
Leírás:   Nagytisztaságú polipropilén, autoklávozható
Gyártó:  Brand
Leírás:   White PP, autoclavable. These reagent reservoirs were designed especially for use with automated liquid handling platforms. They can also be used with...
Katalógus szám: (PIER15075)
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Disposable reagent reservoirs molded from high-impact PS. Reservoirs facilitate repeated multi-channel pipetting for reagent delivery to microplates.
UOM:  1 * 200 DB
Gyártó:  HEATHROW
Leírás:   Színtelen PVC vagy fehér PS , egyszerhasználatos
Gyártó:  Corning Life Science
Leírás:   Fehér PS, steril, egyszerhasználatos
1 - 8  of 26
  1  2  3  4  Következő