  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Késpengék és nyelek
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  LEICA HISTOLOGY
Leírás:   With these blades it is easy to section a wide range of tissues. Edge encourages immediate ribboning. Premium edge geometry with 35° angle, so no adju...
Katalógus szám: (PERS72-0114-0000)
Gyártó:  PERSONNA MEDICAL
Leírás:   Personna Plus® microtome blades with MicroCoat® coating.
UOM:  1 * 50 DB