  • Kritériumok
    • Raktáron (1)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Digitális nagyítók
2  results were found
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"2"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (630-2153)
Gyártó:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Leírás:   This high quality technology digital magnifier offers LCD brightness which can be dimmed for high levels of glare sensitivity. It can freeze frame and...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (630-2716)
Gyártó:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Leírás:   The Mobilux® is a portable video magnifier featuring a 4.3” HD TFT LCD screen with anti-glare coating and LED illumination for digital inspection.
UOM:  1 * 1 DB