  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "s-n-tert-butoxycarbonylalanine-methyl-ester"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   N-BOC-L-ALANINE METHYL ESTER, 95% 1 * 25 g